Stampa…
2,2,4-Trimetil pentano ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
28775.290EA 88.7 EUR
28775.290 28775.368 28775.461
2,2,4-Trimetil pentano ≥98%, TECHNICAL
2,2,4-Trimetil pentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Peso molecolare: 114,23 g/mol
Punto di ebollizione: 99,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –107 °C
Densità: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008943
CAS Number: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=e2e58a60a741979db8dfc61047951c72af04d890&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Indice di rifrazione (20°C) 1.391 - 1.393