Stampa…
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.7% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
22901.K2 22901.M1
22901.K2EA 88.6 EUR
22901.K2 22901.M1
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.7% per HPLC
2,2,4-Trimetil pentano
Purity: 99.7+% CAS No.: 540-84-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Formula Weight: 114.23 Flash Point: -7°(19°F) Physical Form: Liquid Density: 0.692 Refractive Index: 1.3910 Odour: Nearly Odourless Melting Point: -107° Boiling Point: 98-99° Beilstein Reference: 1696876 Merck Reference: 14,5193 UN No.: 1262 MDL No.: MFCD00008943
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Peso molecolare: 114.23 g/mol
Punto di ebollizione: 98…99 °C
Punto di fusione: –107 °C
Densità: 0.692
Flash Pt: –7 °C (19 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008943
CAS Number: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 14,5193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM