Stampa…
ter-Butilammina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0709.0025 B0709-25ML B0709-500ML B0709-100ML
TCIAB0709.0025EA 0 EUR
TCIAB0709.0025 TCIAB0709-25ML TCIAB0709-500ML TCIAB0709-100ML
ter-Butilammina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
ter-Butilammina
Formula: C₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 46°C
Punto di fusione: –72 °C
Densità: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –7°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008050
CAS Number: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=558efba197c80a6cf715a9c7543bc31acd41836e&vid=231886ff2ec0f6816d607a672c4fb9c65b4335c4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %