ter-Butilammina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminoisobutane
Purity: 98%
CAS No.: 75-64-9
Molecular Formula: (CH3)3CNH2
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -38°(-36°F)
Refractive Index: 1.3780
Odour: Amine-like
Melting Point: -67°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 605267
Merck Reference: 14,1545
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008050
Formula:
C₄H₁₁N Peso molecolare: 73,14 g/mol Punto di ebollizione: 44…46 °C Punto di fusione: –67 °C Densità: 0,696 Flash Pt: –38 °C (–36 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008050 CAS Number: 75-64-9 EINECS: 200-888-1 UN: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,1545 |