ter-Butilammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
107820010
107820050
107820025
107820100
ACRO107820010EA
43
EUR
ACRO107820010
ACRO107820050
ACRO107820025
ACRO107820100
ter-Butilammina 99%
ter-Butilammina
Formula:
C₄H₁₁N Punto di ebollizione: 46 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –67 °C Densità: 0,69 g/cm³ Flash Pt: –38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008050 CAS Number: 75-64-9 EINECS: 200-888-1 UN: 2734 ADR: 8,I Merck Index: 13,01544 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Titrable acid | ≤0.002 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Starch | Passes test |