Stampa…
tert-Pentylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Amylamine
B24639.14 B24639.22
B24639.14EA 51.1 EUR
B24639.14 B24639.22
tert-Pentylamine 98%
tert-Pentylamine
Purity: 98% CAS No.: 594-39-8 Molecular Formula: CH3CH2C(CH3)2NH2 Formula Weight: 87.17 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3995 Odour: Amine-like Boiling Point: 76-78° UN No.: 1106 MDL No.: MFCD00008056
Formula: C₅H₁₃N
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C
Punto di fusione: –105 °C
Densità: 0,746
Flash Pt: –1 °C (30 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008056
CAS Number: 594-39-8
EINECS: 209-839-9
UN: 1106
ADR: 3,II