1-Iodo-3-methylbutane ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 541-28-6
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1730990
Merck Reference: 14,5120
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039414
Formula:
C₅H₁₁I Punto di ebollizione: 146…148 °C Densità: 1,515 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039414 CAS Number: 541-28-6 EINECS: 208-773-8 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,5120 |