Stampa…
1-Chloro-2-methyl-2-propanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18978.14 A18978.22
A18978.14EA 58.3 EUR
A18978.14 A18978.22
1-Chloro-2-methyl-2-propanol ≥98%
1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Purity: 98% CAS No.: 558-42-9 Molecular Formula: C4H9ClO Formula Weight: 108.57 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 124-128° Beilstein Reference: 1697054 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021807
Formula: C₄H₉ClO
Peso molecolare: 108,57 g/mol
Punto di ebollizione: 124…128 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,058
Flash Pt: 38 °C (100 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021807
CAS Number: 558-42-9
EINECS: 209-196-4
UN: 1987
ADR: 3,III