ter-Butile cloruro ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₉Cl Punto di ebollizione: 52°C Punto di fusione: –28 °C Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -18°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000816 CAS Number: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,01562 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |