Stampa…
Colonne per cromatografia a interazione idrofilica (HILIC), Asahipak NH2P
Fornitore: Resonac
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 1325 EUR
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
Colonne per cromatografia a interazione idrofilica (HILIC), Asahipak NH2P
Colonne cromatografiche
Colonne a base di polimeri per analisi dei saccaridi
  • Eccellente stabilità ai prodotti chimici e resistenza al deterioramento nel tempo
  • Lavabili con soluzione alcalina
  • Ideali per rivelatore a diffusione di luce, rivelatore di vapori aerosol CAD (Corona Charged Aerosol) e LC/MS
  • NH2P-40 è la versione per prestazioni elevate di NH2P-50