ter-Butile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₉Cl Punto di ebollizione: 51 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –28 °C Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –27 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000816 CAS Number: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,01561 |
Solubility | (20 °C) insoluble,(slow decomposition) |
Melting Point | -28 °C |
Molar Mass | 92.57 g/mol |
Boiling Point | 51 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 350 hPa (20 °C) |
Flash Point | -27 °C |
Refractive Index | 1.3848 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 10.1 %(V) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 540 °C |