ter-Butile cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
tert-Butyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 507-20-0
Molecular Formula: (CH3)3CCl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3848
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 1730872
Merck Reference: 14,1562
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000816
Formula:
C₄H₉Cl Peso molecolare: 92.57 g/mol Punto di ebollizione: 50…52 °C Punto di fusione: –26 °C Densità: 0.846 Flash Pt: –27 °C (–16 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000816 CAS Number: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,01561 |