Stampa…
Micro burettes, Bang pattern, straight stopcock, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
24265 24269 924265
BRND24265EA 435 EUR
BRND24265 BRND24269 BRND924265
Micro burettes, Bang pattern, straight stopcock, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Burette
Boro 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Striscia Schellbach, anello di taratura in corrispondenza dei valori principali
  • Con base d'appoggio
Certificazioni: DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: Supplied with batch certificate or single certificate. On request also available with USP individual certificate or DAkkS calibration certificate.