ter-Butile cloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
109500025
109500250
109505000
ACRO109500025EA
140
EUR
ACRO109500025
ACRO109500250
ACRO109505000
ter-Butile cloruro 99%
ter-Butile cloruro
Formula:
C₄H₉Cl Punto di ebollizione: 51 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –25 °C Densità: 0,85 g/cm³ Flash Pt: –27 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000816 CAS Number: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,01561 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |