2-Chloro-2-methylbutane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 594-36-5
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: -73°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 1696930
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000818
Formula:
C₅H₁₁Cl Punto di ebollizione: 85…86 °C Punto di fusione: –73 °C Densità: 0,866 Flash Pt: –10 °C (14 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000818 CAS Number: 594-36-5 EINECS: 209-836-2 UN: 1107 ADR: 3,II |