1-Chloro-3-methylbutane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-84-6
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -104°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1730988
Merck Reference: 14,5116
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00013693
Formula:
C₅H₁₁Cl Punto di ebollizione: 99…100 °C Punto di fusione: –104 °C Densità: 0,880 Flash Pt: 16 °C (60 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013693 CAS Number: 107-84-6 EINECS: 203-525-5 UN: 1107 ADR: 3,II Merck Index: 14,5116 |