1-Chloro-2-methylpropane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 513-36-0
Molecular Formula: C4H9Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3975
Odour: Sweet
Melting Point: -131°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 635650
Merck Reference: 14,5138
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000954
Formula:
C₄H₉Cl Peso molecolare: 92,57 g/mol Punto di ebollizione: 68…69 °C Punto di fusione: –131 °C Densità: 0,879 Flash Pt: –7 °C (19 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000954 CAS Number: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,5138 |