1-Chloro-2,2-dimethylpropane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
Purity: 98%
CAS No.: 753-89-9
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.4039
Odour: Sweet
Melting Point: -20°
Boiling Point: 83-84°
Beilstein Reference: 1730985
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000941
Formula:
C₅H₁₁Cl Peso molecolare: 106.6 g/mol Punto di ebollizione: 83…84 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 0.868 Flash Pt: –8 °C (17 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000941 CAS Number: 753-89-9 EINECS: 212-040-8 UN: 1107 ADR: 3 II |