6-Methyl-2,4-heptanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3002-23-1
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1751122
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008939
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 183 °C Densità: 0,919 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008939 CAS Number: 3002-23-1 EINECS: 221-093-6 UN: 1224 ADR: 3,III |