Stampa…

3-Chloroacetylacetone 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-Chloro-2,4-pentanedione, 3-Chloropentane-2,4-dione

210670050 210671000
ACRO210670050EA 27.2 EUR
ACRO210670050 ACRO210671000
3-Chloroacetylacetone 98%
3-Chloroacetylacetone
Formula: C₅H₇ClO₂
Peso molecolare: 134,56 g/mol
Punto di ebollizione: 49…52 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,179 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009651
CAS Number: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
UN: 1224
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4845 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR