Stampa…
3-Butylacetylacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
A11236.09 A11236.18
A11236.09EA 175 EUR
A11236.09 A11236.18
3-Butylacetylacetone ≥98%
3-Butylacetylacetone
Purity: 98% CAS No.: 1540-36-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 101-104°/10mm MDL No.: MFCD00026235
Formula: C₉H₁₆O₂
Peso molecolare: 156,22 g/mol
Punto di ebollizione: 101…104 °C (10 mmHg)
Densità: 0,927
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026235
CAS Number: 1540-36-9
EINECS: 216-274-1