Stampa…
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
42005.03 42005.06
42005.03EA 63.8 EUR
42005.03 42005.06
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione ≥98%
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Purity: 98+% CAS No.: 18362-64-6 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.22 Physical Form: Liquid Density: 0.91 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00015040
Metal chelating agent; preparation of metal diketonates for MOCVD
Formula: C₉H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 212 °C (1013 hPa)
Densità: 0,91
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015040
CAS Number: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN: 1224
ADR: 3,III