Stampa…
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
408360050 408360250
ACRO408360050EA 121 EUR
ACRO408360050 ACRO408360250
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione 99%
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Formula: C₉H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 66 °C (8 mmHg)
Densità: 1,4586 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
MDL Number: MFCD00015040
CAS Number: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %