Stampa…
Diaceton alcol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone
121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 40 EUR
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
Diaceton alcol 99%
Diaceton alcol
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42,8 °C
Densità: 0,9385 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004471
CAS Number: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=30dc9d263c8ad49d3d204473efd0abe01bb0b43b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA