Stampa…
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H28483.06 H28483.03
H28483.06EA 533 EUR
H28483.06 H28483.03
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, grado tecnico
4-Hydroxy-3-methylbutanone
Purity: 85% CAS No.: 3393-64-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Refractive Index: 1.4325
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (1013 hPa)
Densità: 0,9908 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004739
CAS Number: 3393-64-4
EINECS: 222-238-6