Stampa…
5-Metil-3-eptanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 75.9 EUR
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Metil-3-eptanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
5-Metil-3-eptanone
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128.21 g/mol
Punto di ebollizione: 159
Punto di fusione: –56.7 °C
Densità: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009340
CAS Number: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03810
Visualizza i codici
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)