Stampa…
5-Metil-2-esanone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
L17584.AE L17584.AP L17584.0F
L17584.AEEA 24.5 EUR
L17584.AE L17584.AP L17584.0F
5-Metil-2-esanone ≥99%
5-Metil-2-esanone
Purity: 99% CAS No.: 110-12-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4075 Melting Point: -74° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 506163 UN No.: 2302 MDL No.: MFCD00008950
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114.19 g/mol
Punto di ebollizione: 144…145 °C
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0.812
Flash Pt: 41 °C (105 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008950
CAS Number: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III