Stampa…
5-Metil-2-esanone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
149660010 149660025
149660010.EA 72.4 EUR
149660010. 149660025.
5-Metil-2-esanone 99%
5-Metil-2-esanone
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114.19 g/mol
Punto di ebollizione: 144
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0.81 g/cm³
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008950
CAS Number: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)