Stampa…
4-Metil-2-pentanone ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: MIBK
25656.298EA 104 EUR
25656.298 25656.323 25656.367
4-Metil-2-pentanone ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-Metil-2-pentanone
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 117,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008938
CAS Number: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=295eee2214db054a195c317e1d7c8620d07287ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 115 - 117 °C
Density (20/4) 0.790 - 0.810
Evaporation residue Max. 0.02 %