Stampa…
4-Metil-2-pentanone ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
25655.295EA 125 EUR
25655.295 25655.364 25655.466
4-Metil-2-pentanone ≥97%, TECHNICAL
4-Metil-2-pentanone
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Punto di ebollizione: 117,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008938
CAS Number: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %
Specifiche
Environmentally Preferable Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Certificazione ambientale Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion