4-Metil-2-pentanone, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Punto di ebollizione: 117,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –84 °C Densità: 0,801 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 16 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008938 CAS Number: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |