Stampa…
4-Metil-2-pentanone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: MIBK
A11618.0F A11618.AP
A11618.0FEA 64 EUR
A11618.0F A11618.AP
4-Metil-2-pentanone ≥99%
4-Metil-2-pentanone
Purity: 99% CAS No.: 108-10-1 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.3960 Odour: Mild Melting Point: -84° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 605399 Merck Reference: 14,5207 UN No.: 1245 MDL No.: MFCD00008938
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,801
Flash Pt: 13 °C (55 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008938
CAS Number: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=295eee2214db054a195c317e1d7c8620d07287ba&prid=web&clid=SAPDAM