4-Metil-2-pentanone 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.3960
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Punto di ebollizione: 117…118 °C Punto di fusione: –84 °C Densità: 0,801 Flash Pt: 13 °C (55 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008938 CAS Number: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 14,5207 |