4-Metil-2-pentanone 99+%, Electronic Grade residue-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Punto di ebollizione: 117,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –84 °C Densità: 0,8 g/cm³ Flash Pt: 14 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008938 CAS Number: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.003 % |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤10 ppb |
Barium (Ba) | ≤20 ppb |
Copper (Cu) | ≤10 ppb |
Iron (Fe) | ≤50 ppb |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |