Stampa…
4-Metil-2-pentanone 99.5%, Spectrophotometric Grade
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: MIBK
222170025 222175000 222170010
ACRO222170025EA 168 EUR
ACRO222170025 ACRO222175000 ACRO222170010
4-Metil-2-pentanone 99.5%, Spectrophotometric Grade
4-Metil-2-pentanone
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 117,4 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008938
CAS Number: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=295eee2214db054a195c317e1d7c8620d07287ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %