4,4-Dimetil-2-pentanone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
159710050
159710250
159711000
ACRO159710050EA
84.9
EUR
ACRO159710050
ACRO159710250
ACRO159711000
4,4-Dimetil-2-pentanone 99%
4,4-Dimetil-2-pentanone
Formula:
C₇H₁₄O Punto di ebollizione: 125…130 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,804 g/cm³ Flash Pt: 18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008854 CAS Number: 590-50-1 EINECS: 209-685-2 UN: 1224 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |