3-Metilbutanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
Purity: 98%
CAS No.: 563-80-4
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1071238
Merck Reference: 14,6090
UN No.: 2397
MDL No.: MFCD00008919
Formula:
C₅H₁₀O Peso molecolare: 86,13 g/mol Punto di ebollizione: 94…95 °C Punto di fusione: –92 °C Densità: 0,805 Flash Pt: –1 °C (30 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008919 CAS Number: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 UN: 2397 ADR: 3,II Merck Index: 14,6090 |