Stampa…
3-Metilbutanone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 185 EUR
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Metilbutanone 98%
3-Metilbutanone
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008919
CAS Number: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %