3-Metil-2-pentanone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 565-61-7
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4 00
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 635791
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009336
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 118…119 °C Densità: 0,815 Flash Pt: 12 °C (53 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009336 CAS Number: 565-61-7 EINECS: 209-282-1 UN: 1224 ADR: 3,II |