Stampa…
3,3-Dimethylbutanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41645.0100 8.41645.0500
8.41645.0100EA 184 EUR
8.41645.0100 8.41645.0500
3,3-Dimethylbutanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 106 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008846
CAS Number: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594
Visualizza i codici
Solubility 19 g/l (25 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Density 0.808 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid