Stampa…

3,3-Dimethylbutanone

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone

8.03905.0005 8.03905.0250
8.03905.0005EA 0 EUR
8.03905.0005 8.03905.0250
3,3-Dimethylbutanone
3,3-Dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100.16 g/mol
Punto di ebollizione: 106
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0.803 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008846
CAS Number: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR