Stampa…
3,3-Dimethylbutanone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 82.1 EUR
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimethylbutanone 96%
3,3-Dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –52,5 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008846
CAS Number: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %