Stampa…
2,4-Dimetil-3-pentanone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
159702500 159705000
ACRO159702500EA 52.1 EUR
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Dimetil-3-pentanone 98%
2,4-Dimetil-3-pentanone
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008918
CAS Number: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %