Isobutiraldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 64 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –65 °C Densità: 0,794 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –24 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006980 CAS Number: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN: 2045 ADR: 3,II Merck Index: 13,05171 |
Solubility | 110 g/l (20 °C) |
Melting Point | -65 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 63 - 64.5 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 189 hPa (20 °C) |
Flash Point | -20 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 11.0 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 165 °C |
Saturation concentration | 452 g/m3 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |