Stampa…
Isobutiraldeide 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
122510010 122510025 122510100
ACRO122510010EA 42.3 EUR
ACRO122510010 ACRO122510025 ACRO122510100
Isobutiraldeide 99+%
Isobutiraldeide
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 63 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 0,79 g/cm³
Flash Pt: –24 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006980
CAS Number: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid ≤1.0 % (Isobutyric acid)