Stampa…
2-Ethylhexanal ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23471.18 B23471.30
B23471.18EA 32.7 EUR
B23471.18 B23471.30
2-Ethylhexanal ≥97%
2-Ethylhexanal
Purity: 97% CAS No.: 123-05-7 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4155 Melting Point: -100° Boiling Point: 163° Beilstein Reference: 1700556 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006987
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128.21 g/mol
Punto di ebollizione: 163 °C
Punto di fusione: < –100 °C
Densità: 0.819
Flash Pt: 50 °C (122 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006987
CAS Number: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1989
ADR: 3 III