Stampa…
2-Ethylhexyl bromide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
305331000 305335000
ACRO305331000EA 55.6 EUR
ACRO305331000 ACRO305335000
2-Ethylhexyl bromide 95%
2-Ethylhexyl bromide
Formula: C₈H₁₇Br
Peso molecolare: 193.13 g/mol
Punto di ebollizione: 75…77 °C (16 mmHg)
Densità: 1.08 g/cm³
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000220
CAS Number: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %