1-Bromo-3-metilbutano ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methylbutylbromide
Purity: 98%
CAS No.: 107-82-4
Molecular Formula: C5H11Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4409
Melting Point: -112°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 773652
Merck Reference: 14,5114
UN No.: 2341
MDL No.: MFCD00000253
Formula:
C₅H₁₁Br Punto di ebollizione: 120…121 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 1,208 Flash Pt: 22 °C (71 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000253 CAS Number: 107-82-4 EINECS: 203-522-9 UN: 2341 ADR: 3,III Merck Index: 14,5114 |