Stampa…
1-Bromo-3-metilbutano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylbutylbromide
403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 25.3 EUR
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-Bromo-3-metilbutano 99%
1-Bromo-3-metilbutano
Formula: C₅H₁₁Br
Punto di ebollizione: 119 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000253
CAS Number: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05130
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)