1-Bromo-2-metilpropano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isobutyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₉Br Punto di ebollizione: 91 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –118 °C Densità: 1,265 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000217 CAS Number: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 13,05152 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -118 °C |
Molar Mass | 137.01 g/mol |
Boiling Point | 92 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | 19 °C |
Refractive Index | 1.435 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.26 g/cm3 (20 °C) |